4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Ethynyl-4'-propyl-1,1'-biphenyl
E1231-1G E1231-5G
TCIAE1231-1GEA 865 NOK
TCIAE1231-1G TCIAE1231-5G
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl
Formel: C₁₇H₁₆
MW: 220,32 g/mol
MDL nummer: MFCD18072535
CAS-nummer: 360768-57-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&vid=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %