Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
E1249-1G E1249-5G
TCIAE1249-1GEA 960 NOK
TCIAE1249-1G TCIAE1249-5G
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Kokepunkt: 291°C
MDL nummer: MFCD00220608
CAS-nummer: 7163-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb3323bdc8471952c11768d9be6540b78631299&vid=ffb3323bdc8471952c11768d9be6540b78631299&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C