trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Ethyl-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl, 4-Ethyl-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1254-1G E1254-5G
TCIAE1254-1GEA 570 NOK
TCIAE1254-1G TCIAE1254-5G
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₅H₃₄
MW: 334,547 g/mol
MDL nummer: MFCD01941072
CAS-nummer: 79709-85-6
EINECS: 279-240-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bb749931fb2a64b7fc082351592a91e6c93b42c&vid=0bb749931fb2a64b7fc082351592a91e6c93b42c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 144.0 to 167.0 deg-C