Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
E1260-5G E1260-25G
TCIAE1260-5GEA 770 NOK
TCIAE1260-5G TCIAE1260-25G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
MDL nummer: MFCD04973340
CAS-nummer: 80518-57-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfdfb8ff7b11c87e67b19356a899f1245b472cc&vid=adfdfb8ff7b11c87e67b19356a899f1245b472cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C