Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetic acid Ethyl ester
E1268-100MG E1268-500MG
TCIAE1268-100MGEA 1300 NOK
TCIAE1268-100MG TCIAE1268-500MG
Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate ≥98.0% (by HPLC)
Ethyl 2-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]acetate
Formel: C₂₅H₃₀NO₆P
MW: 471,49 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 2173111-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549aae0e126493d9f3ca9d51a5dfcd511da46204&vid=549aae0e126493d9f3ca9d51a5dfcd511da46204&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.70 to 3.20 %