Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E1273-5G E1273-25G
TCIAE1273-5GEA 340 NOK
TCIAE1273-5G TCIAE1273-25G
Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-iodobenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokepunkt: 165°C
MDL nummer: MFCD00051796
CAS-nummer: 1829-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&vid=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %