Benzarone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
E1289-1G E1289-5G
TCIAE1289-1GEA 1475 NOK
TCIAE1289-1G TCIAE1289-5G
Benzarone ≥98.0% (by GC)
Benzarone
Formel: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867417
CAS-nummer: 1477-19-6
EINECS: 216-026-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C