Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoic acid Ethyl ester
E1313-100MG E1313-500MG
TCIAE1313-100MGEA 2725 NOK
TCIAE1313-100MG TCIAE1313-500MG
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (by HPLC)
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate
Formel: C₂₉H₃₈NO₆P
MW: 527,60 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 572913-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&vid=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.50 to 2.80 %