Epmedin C ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Baohuoside VI, 3-[[6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-alpha-L-mannopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl beta-D-Glucopyranoside, 3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-4,5-Dihydroxy-6-methyl-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
E1320-10MG E1320-50MG
TCIAE1320-10MGEA 675 NOK
TCIAE1320-10MG TCIAE1320-50MG
Epmedin C ≥95.0% (by HPLC)
Epmedin C
Formel: C₃₉H₅₀O₁₉
MW: 822,81 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039820
CAS-nummer: 110642-44-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -103 to -113 deg (C=0.2, MeOH)