9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-[9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-3-boronic acid Pinacol ester
E1323-200MG E1323-1G
TCIAE1323-200MGEA 970 NOK
TCIAE1323-200MG TCIAE1323-1G
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formel: C₂₆H₃₆BNO₂
MW: 405,39 g/mol
MDL nummer: MFCD31618140
CAS-nummer: 856422-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f2ed27fb229cdca0e4da925c52e7da57208069a&vid=7f2ed27fb229cdca0e4da925c52e7da57208069a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %