1-Fluoro-3-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
E1332-5G E1332-25G
TCIAE1332-5GEA 890 NOK
TCIAE1332-5G TCIAE1332-25G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Kokepunkt: 40°C
Flash punkt: 32°C
MDL nummer: MFCD03093798
CAS-nummer: 2561-17-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&vid=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %