1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-Ethoxy-4-(p-tolylethynyl)benzene
E1342-1G E1342-5G
TCIAE1342-1GEA 475 NOK
TCIAE1342-1G TCIAE1342-5G
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene
Formel: C₁₇H₁₆O
MW: 236,314 g/mol
MDL nummer: MFCD01817758
CAS-nummer: 116903-46-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C