1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Difluorophenylacetylene
E1352-1G E1352-5G
TCIAE1352-1GEA 945 NOK
TCIAE1352-1G TCIAE1352-5G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formel: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039982
CAS-nummer: 151361-87-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %