1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 555 NOK
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₁₀H₄F₆
MW: 238,13 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Flash punkt: 44°C
MDL nummer: MFCD01861850
CAS-nummer: 88444-81-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %