Etofibrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl Nicotinate, Nicotinic acid 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl ester, 2-((2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester, 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl 3-Pyridinecarboxylate
E1359-50MG
E1359-250MG
TCIAE1359-50MGEA
1400
NOK
TCIAE1359-50MG
TCIAE1359-250MG
Etofibrate ≥98.0% (by GC)
Etofibrate
Formel:
C₁₈H₁₈ClNO₅ MW: 363,79 g/mol Kokepunkt: 214°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00865727 CAS-nummer: 31637-97-5 EINECS: 250-743-1 Merck Indeks: 14,03877 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |