(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Ethynyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-(Trimethylsilyl)phenylacetylene
E1362-1G E1362-5G
TCIAE1362-1GEA 1350 NOK
TCIAE1362-1G TCIAE1362-5G
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane
Formel: C₁₁H₁₄Si
MW: 174,32 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26394823
CAS-nummer: 16116-92-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %