trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-amylcyclohexyl)benzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1367-25G E1367-5G
TCIAE1367-25GEA 1575 NOK
TCIAE1367-25G TCIAE1367-5G
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₉H₃₀O
MW: 274,448 g/mol
MDL nummer: MFCD06658196
CAS-nummer: 84540-32-9
EINECS: 283-125-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C