1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E1376-25G E1376-5G
TCIAE1376-25GEA 3225 NOK
TCIAE1376-25G TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Kokepunkt: 270°C
MDL nummer: MFCD01632168
CAS-nummer: 40876-94-6
EINECS: 255-121-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %