(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer: Acrylic acid (3,4-Epoxycyclohexyl)methyl ester, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl acrylate, Acrylic acid 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl ester
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
E1384-25G E1384-5G
TCIAE1384-25GEA 905 NOK
TCIAE1384-25G TCIAE1384-5G
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (by GC) stabilised
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Kokepunkt: 105°C
MDL nummer: MFCD28364662
CAS-nummer: 64630-63-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %