trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1389-1G E1389-5G
TCIAE1389-1GEA 340 NOK
TCIAE1389-1G TCIAE1389-5G
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₉H₂₈F₂O
MW: 310,43 g/mol
MDL nummer: MFCD11053401
CAS-nummer: 124729-02-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C