4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Trans-4-ethoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid 4-Ethoxyphenyl ester
E1395-25G E1395-100G
TCIAE1395-25GEA 1850 NOK
TCIAE1395-25G TCIAE1395-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₈H₂₆O₃
MW: 290,40 g/mol
MDL nummer: MFCD11053417
CAS-nummer: 67589-39-3
EINECS: 266-744-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) max. 98.0 %
Mesomorphic range 33.0 to 78.0 deg-C