1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethyl-4-(p-tolylethynyl)benzene, 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene, 1-Ethyl-4-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-(4-Ethylphenyl)-2-(p-tolyl)acetylene
E1408-25G E1408-5G
TCIAE1408-25GEA 4350 NOK
TCIAE1408-25G TCIAE1408-5G
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene
Formel: C₁₇H₁₆
MW: 220,315 g/mol
MDL nummer: MFCD04038793
CAS-nummer: 22692-80-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C