1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
E1416-1G E1416-5G
TCIAE1416-1GEA 730 NOK
TCIAE1416-1G TCIAE1416-5G
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Kokepunkt: 75°C
MDL nummer: MFCD11909543
CAS-nummer: 2167-14-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %