3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylic acid 3-Ethyl 4-Methyl ester, 3-Ethyl 4-methyl 2-aminothiophene-3,4-dicarboxylate
E1418-1G
E1418-5G
TCIAE1418-1GEA
905
NOK
TCIAE1418-1G
TCIAE1418-5G
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₄S MW: 229,25 g/mol |
MDL nummer:
MFCD11977340 CAS-nummer: 844502-63-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |