2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
Leverandør: TCI
E1424-100G E1424-25G
TCIAE1424-100GEA 2225 NOK
TCIAE1424-100G TCIAE1424-25G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Flash punkt: 69°C
MDL nummer: MFCD00047392
CAS-nummer: 27043-05-6
EINECS: 248-182-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)