Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning acc. to JIS K8001
Leverandør: TCI
F0005-25G F0005-500G
TCIAF0005-25GEA 220 NOK
TCIAF0005-25G TCIAF0005-500G
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning acc. to JIS K8001
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL nummer: MFCD00036428
CAS-nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid to cloudy liquid