Isoamyl formate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Formic Acid Isoamyl Ester
F0054-25ML F0054-500ML
TCIAF0054-25MLEA 220 NOK
TCIAF0054-25ML TCIAF0054-500ML
Isoamyl formate ≥95.0% (by GC)
Isoamyl formate
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 124°C
Flash punkt: 25°C
MDL nummer: MFCD00021049
CAS-nummer: 110-45-2
EINECS: 203-769-2
FN: 1109
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05119
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %