2-Furoyltrifluoroacetone
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
F0083-25G F0083-5G
TCIAF0083-25GEA 1200 NOK
TCIAF0083-25G TCIAF0083-5G
2-Furoyltrifluoroacetone
2-Furoyltrifluoroacetone
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Kokepunkt: 84°C
MDL nummer: MFCD00020935
CAS-nummer: 326-90-9
EINECS: 206-315-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 22.0 deg-C