Dibutyl Fumarate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dibutyl fumarate, Fumaric Acid Dibutyl Ester
F0116-25G F0116-500G
TCIAF0116-25GEA 230 NOK
TCIAF0116-25G TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (by GC)
Dibutyl Fumarate
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Kokepunkt: 285°C
Smeltepunkt: –18°C
Flash punkt: 142°C
MDL nummer: MFCD00065141
CAS-nummer: 105-75-9
EINECS: 203-327-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %