3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
F0236-1G F0236-100MG
TCIAF0236-1GEA 4825 NOK
TCIAF0236-1G TCIAF0236-100MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059914
CAS-nummer: 242812-04-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %