4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
F0250-25ML F0250-5ML
TCIAF0250-25MLEA 2100 NOK
TCIAF0250-25ML TCIAF0250-5ML
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formel: C₉H₉F
MW: 136,17 g/mol
Kokepunkt: 183°C
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042297
CAS-nummer: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %