9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol), 2,2'-(((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol
F0447-25G F0447-5G
TCIAF0447-25GEA 915 NOK
TCIAF0447-25G TCIAF0447-5G
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene
Formel: C₂₉H₂₆O₄
MW: 438,52 g/mol
Smeltepunkt: 163°C
MDL nummer: MFCD00216628
CAS-nummer: 117344-32-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency