3-Fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0512-200MG F0512-1G
TCIAF0512-200MGEA 2750 NOK
TCIAF0512-200MG TCIAF0512-1G
3-Fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
3-Fluorothiophene
Formel: C₄H₃FS
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08275189
CAS-nummer: 3093-88-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %