N-(4-Fluorophenyl)formamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
F0546-5G F0546-1G
TCIAF0546-5GEA 1875 NOK
TCIAF0546-5G TCIAF0546-1G
N-(4-Fluorophenyl)formamide ≥98.0% (by GC)
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formel: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
CAS-nummer: 459-25-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C