Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
F0604-1G F0604-5G
TCIAF0604-1GEA 905 NOK
TCIAF0604-1G TCIAF0604-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride
Formel: C₂₁H₂₄N₂O₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00190888
CAS-nummer: 201002-47-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, DMF)