4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-Fluorobiphenyl-1-ol, 4-(4-Fluorophenyl)phenol, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
F0704-25G F0704-5G
TCIAF0704-25GEA 2675 NOK
TCIAF0704-25G TCIAF0704-5G
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
MDL nummer: MFCD01830385
CAS-nummer: 324-94-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C