3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
F0722-25G F0722-5G
TCIAF0722-25GEA 2250 NOK
TCIAF0722-25G TCIAF0722-5G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425895
CAS-nummer: 24654-55-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %