4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
F0731-25G F0731-5G
TCIAF0731-25GEA 1175 NOK
TCIAF0731-25G TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃FO₃
MW: 106,05 g/mol
Kokepunkt: 210°C
Smeltepunkt: 20°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06247543
CAS-nummer: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %