3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole
F0743-25G F0743-5G
TCIAF0743-25GEA 2200 NOK
TCIAF0743-25G TCIAF0743-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole ≥98.0% (by GC)
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Formel: C₁₇H₁₆FN
MW: 253,32 g/mol
MDL nummer: MFCD01075733
CAS-nummer: 93957-49-4
EINECS: 418-790-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C