Fipronil ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
F0822-1G F0822-5G
TCIAF0822-1GEA 1100 NOK
TCIAF0822-1G TCIAF0822-5G
Fipronil ≥97.0% (by GC)
Fipronil
Formel: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867812
CAS-nummer: 120068-37-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,04085
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 205.0 deg-C