1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 755 NOK
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Kokepunkt: 128°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153169
CAS-nummer: 364-77-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %