2-Fluor-5-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
F0846-1G
F0846-5G
TCIAF0846-1GEA
230
NOK
TCIAF0846-1G
TCIAF0846-5G
2-Fluor-5-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-5-trifluormetylpyridin
Formel:
C₆H₃F₄N MW: 165,09 g/mol Kokepunkt: 120°C Flash punkt: 32°C |
MDL nummer:
MFCD07437945 CAS-nummer: 69045-82-5 EINECS: 400-290-2 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |