2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G
F0860-5G
TCIAF0860-1GEA
300
NOK
TCIAF0860-1G
TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₄N MW: 189,11 g/mol Kokepunkt: 99°C |
MDL nummer:
MFCD00061280 CAS-nummer: 4088-84-0 FN: 3276 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |