SB203580 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
F0864-25MG F0864-100MG
TCIAF0864-25MGEA 715 NOK
TCIAF0864-25MG TCIAF0864-100MG
SB203580 ≥98.0% (by HPLC)
SB203580
Formel: C₂₁H₁₆FN₃OS
MW: 377,4 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00922198
CAS-nummer: 152121-47-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.60 to 11.60 %