2-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0884-1G F0884-5G
TCIAF0884-1GEA 610 NOK
TCIAF0884-1G TCIAF0884-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL nummer: MFCD03094311
CAS-nummer: 85070-67-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C