Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
F0908-1G F0908-5G
TCIAF0908-1GEA 875 NOK
TCIAF0908-1G TCIAF0908-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
MW: 113,14 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Flash punkt: 98°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179516
CAS-nummer: 1003-32-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %