Febantel
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
F0922-1G F0922-5G
TCIAF0922-1GEA 745 NOK
TCIAF0922-1G TCIAF0922-5G
Febantel
Febantel
Formel: C₂₀H₂₂N₄O₆S
MW: 446,48 g/mol
Smeltepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD01738527
CAS-nummer: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Merck Indeks: 14,03944
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C