4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-((3-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
F0943-1G F0943-5G
TCIAF0943-1GEA 930 NOK
TCIAF0943-1G TCIAF0943-5G
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Kokepunkt: 265°C
MDL nummer: MFCD02605317
CAS-nummer: 66742-57-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C