4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0956-1G F0956-5G
TCIAF0956-1GEA 310 NOK
TCIAF0956-1G TCIAF0956-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
MDL nummer: MFCD01861388
CAS-nummer: 42564-51-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C