4-Fluoro-o-toluonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0962-1G F0962-5G
TCIAF0962-1GEA 245 NOK
TCIAF0962-1G TCIAF0962-5G
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥99.0% (by GC)
4-Fluoro-o-toluonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL nummer: MFCD03095106
CAS-nummer: 147754-12-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C